Få mere at vide
2,4-Diacetylphloroglucinol, 97%
Artikelnummer. 15214288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214288 1 g 1g
15224288 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214288 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 DKK
    1557.65 DKK / 1g
    Spare 302.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
CAS: 2161-86-6 | C10H10O5 | 210,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2161-86-6
Molekylær formel C10H10O5
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD00100483
InChI nøgle PIFFQYJYNWXNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diacetylphloroglucinol, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethan-1-one, diacetylphloroglucinol, phloroglucinol, diacetyl, unii-8xv4yyo3wn, 8xv4yyo3wn, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bisethanone, ethanone,1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bis, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-phenyl ethanone
PubChem CID 16547
ChEBI CHEBI:78688
IUPAC navn 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(O)C(C(C)=O)=C(O)C=C1O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diacetylphloroglucinol
Smeltepunkt 164,0 °C til 169,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 210.18
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Diacetylphloroglucinol, 97%
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Kun brug af forskning i RUO –
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.