Få mere at vide
2,4-di(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10283132
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10283132 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10283132 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01371EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Di(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
CAS 1585-17-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H14Cl2
Lineær formel (CH3)3C6H(CH2Cl)2
MDL nummer MFCD00013681
Mængde 10 g
Synonym 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethyl mesitylene, benzene, 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4-di chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethylmesitylene, acmc-209dhz, bis-chloromethyl mesitylene, bis-chloromethyl-mesitylene, jmndjdcloqrcjv-uhfffaoysa, 2,4-bis-chloromethyl mesitylene
InChI nøgle JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
IUPAC navn 2,4-bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 217.13
PubChem CID 137095
Formel vægt 217.14
Procent renhed 97%