Få mere at vide
2-[(4-chlorphenyl)sulfonyl]ethanethioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10069481
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10069481 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10793663 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10069481 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01724DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 59865-87-1
Molekylær formel C8H8ClNO2S2
Molekylvægt (g/mol) 249.73
MDL nummer MFCD00052824
InChI nøgle OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
PubChem CID 2743732
SMIL NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel ClC6H4SO2CH2CSNH2
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)sulfonylethanethioamid
Formel vægt 249.74
Procent renhed 97%