Få mere at vide
2-(4-chlorphenyl)malondialdehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10667591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667591 2.5 g Glasflaske 2.5g
1 options
Artikelnummer. 10667591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425200025
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Navn note 95%
CAS 205676-17-1
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 137 °C til 143 °C
Farve Beige eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H7ClO2
MDL nummer MFCD00216505
Mængde 2.5 g
Synonym 2-4-chlorophenyl malonaldehyde, 2-4-chlorophenyl propanedial, 2-4-chlorophenyl malondialdehyde, 4-chlorophenyl propane-1,3-dial, 2-4-chlorophenyl malon-dialdehyde, 2-4-chlorophenyl propane-1,3-dione
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig
InChI nøgle BPCQPZCKKNFWCF-VMPITWQZSA-N
SMIL O\C=C(/C=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)propandial
Molekylvægt (g/mol) 182.60
PubChem CID 3584386
Formel vægt 182.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.