Få mere at vide
2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Chlorophenyl)(4-piperidinyloxy)methyl]pyridine |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O/c18-14-6-4-13(5-7-14)17(16-3-1-2-10-20-16)21-15-8-11-19-12-9-15/h1-7,10,15,17,19H,8-9,11-12H2 |
| Formel vægt | 302.1186 |