Få mere at vide
2-(4-chlorphenyl)-3-oxopropannitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10792503
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792503 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10354732 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792503 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01054EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62538-21-0
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.60
MDL nummer MFCD00052669
InChI nøgle DAEXXSXAEMFPHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-4-chlorophenyl-2-cyanoacetaldehyde, usaf el-67, alpha-formyl-p-chlorophenylacetonitrile, acetonitrile, 2-p-chlorophenyl-2-formyl, benzeneacetonitrile, 4-chloro-.alpha.-formyl, 3-10-00-03025 beilstein handbook reference, 4-chlorophenylcyanoacetaldehyde, benzeneacetonitrile,4-chloro-a-formyl, 2-formyl-2-4-chlorophenyl acetonitrile
PubChem CID 44090
IUPAC navn 2-(4-chlorphenyl)-3-oxopropanenitril
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH(CN)CHO
Mængde 10 g
Formel vægt 179.61
Procent renhed 95%