Få mere at vide
2-(4-Klorfenoxy)eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30355992
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355992 1 g
30352007 50 g
30357029 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355992 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3749951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-88-3
Molekylær formel C8 H7 Cl O3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
Synonym Acetic acid, (4-chlorophenoxy)- (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)- (8CI), 2-(4-Chlorophenoxy)acetic acid, (4-Chlorophenoxy)acetic acid, (p-Chlorophenoxy)acetic acid, 2-(p-Chlorophenoxy)acetic acid, 4-CPA, BI 12, HP 55, NSC 8769, NSC 9213, P 10, PCPA, Tomatone, Tomatotone, p-CPA
IUPAC navn 2-(4-klorfenoxy)eddikesyre
SMIL OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenoxyacetic acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Formel vægt 186.0084