Få mere at vide
2-(4-klorfenoxy)-6-fluorobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11484870
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484870 1 g 1g
11474870 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50847.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 902836-82-2 | C13H8ClFO2 | 250,653 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 902836-82-2
Molekylær formel C13H8ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 250.653
MDL nummer MFCD08061024
InChI nøgle JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
PubChem CID 42553314
IUPAC navn 2-(4-chlorphenoxy)-6-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Mængde 1 g
Formel vægt 250.66
Procent renhed 98%