Få mere at vide
2-[4-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729215
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10729215 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10652865 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729215 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56224CB
Kemiske identifikatorer
CAS 898289-48-0
Molekylær formel C11H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 204.657
MDL nummer MFCD09702381
InChI nøgle ZYZLFVLHAHBXGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, 4-pyrimidin-2-yl benzyl chloride
PubChem CID 24229560
IUPAC navn 2-[4-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
SMIL C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 204.66
Procent renhed 97%