Få mere at vide
2-[4-(chlormethyl)phenyl]-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396804
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10396804 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10783964 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396804 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC40224CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-61-2
Molekylær formel C10H8ClNS
Molekylvægt (g/mol) 209.691
MDL nummer MFCD09064951
InChI nøgle BFAWMDHRKPPXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-4-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 24229488
IUPAC navn 2-[4-(chlormethyl)phenyl]-1,3-thiazol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCl)C2=NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.7
Procent renhed 97%