Få mere at vide
2-(4-klor-3-nitrobenzoyl) benzoesyre, 98%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 198 °C til 201 °C |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 305.68 |
| Procent renhed | 98% |