Få mere at vide
2-(4-chlor-2-fluorphenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049391
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10049391 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10049391 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10105DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
CAS 75279-53-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H5ClFN
MDL nummer MFCD01312758
Mængde 1 g
Synonym 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
InChI nøgle RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
IUPAC navn 2-(4-chlor-2-fluorphenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 169.583
PubChem CID 2736569
Formel vægt 169.59
Procent renhed 97%