Få mere at vide
2-(4-Bromphenyl)furan,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709595
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10709595 250 mg 250mg
10431134 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709595 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34410CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14297-34-8
Molekylær formel C10H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.069
MDL nummer MFCD07775614
InChI nøgle FBIKSVALROQWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl furan, 2-4-bromophenyl-furan, pubchem2039, 2 4-bromophenyl furan, 2-p-bromophenyl furan, 4-bromo-2-furyl benzene, furan, 2-4-bromophenyl
PubChem CID 11276114
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)furan
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenyl)furan
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%