Få mere at vide
2-(4-Bromophenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11498116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498116 25 g 25g
11478116 1 g 1g
11488116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14143.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4654-39-1 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4654-39-1
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.063
MDL nummer MFCD00002897
InChI nøgle PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl ethanol, 4-bromophenethyl alcohol, p-bromophenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-ol, 2-4-bromo-phenyl-ethanol, 2-4-bromophenyl ethyl alcohol, 2-p-bromophenyl ethanol, phenethyl alcohol, p-bromo, 4-bromobenzene ethanol
PubChem CID 72851
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)ethanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenyl)ethanol
Tæthed 1.436
Kogepunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.573
Mængde 25 g
Beilstein 2079929
Formel vægt 201.06
Procent renhed 98%