Få mere at vide
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane, 98+%
Artikelnummer. 10677084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10677084 1 g Glasflaske 1g
10511844 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677084 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10602-01-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10602-01-4
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD01318950
InChI nøgle ZYIMHOWVWWHLDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl-1,3-dioxolane, 1-bromo-4-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 4-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2-4-bromophenyl, 2-4'-bromophenyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-4-bromophenyl, bromophenyldioxolane, acmc-2098ib, 2-4-bromophenyl dioxolane, 4-bromobenzaldehyde ethylene ketal
PubChem CID 2773842
IUPAC navn 2-(4-bromphenyl)-1,3-dioxolan
SMIL C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenyl)-1, 3-dioxolane
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.