Få mere at vide
2-(4-Bromphenoxy)pyridin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10525194
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10525194 250 mg 250mg
10535194 1 g 1g
10076674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525194 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC48910CB
Kemiske identifikatorer
CAS 4783-82-8
Molekylær formel C11H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 250.10
MDL nummer MFCD08435900
InChI nøgle FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
PubChem CID 23201935
IUPAC navn 2-(4-bromphenoxy)pyridin
SMIL BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 250.09
Procent renhed 95%