Få mere at vide
2-(4-Bromphenoxy)-6-methylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10798835 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10163764 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62710DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-62-9
Molekylær formel C11H9BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 265.11
MDL nummer MFCD09702408
InChI nøgle VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy-6-methylpyrazine, pyrazine, 2-4-bromophenoxy-6-methyl, 4-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229692
IUPAC navn 2-(4-bromphenoxy)-6-methylpyrazin
SMIL CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 265.11
Procent renhed 97%