Få mere at vide
2-(4-brombenzyl)thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10674015
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10674015 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10113864 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10674015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC70610DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 118150-25-7
Molekylær formel C11H9BrS
Molekylvægt (g/mol) 253.157
MDL nummer MFCD11841076
InChI nøgle GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
PubChem CID 15322628
IUPAC navn 2-[(4-bromphenyl)methyl]thiophen
SMIL C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 253.16
Procent renhed 97%