Få mere at vide
2-(4-brom-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10873761
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10873761 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10873761 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00332DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 1174064-66-4
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C10H7BrN2O
MDL nummer MFCD12756233
Mængde 1 g
Synonym 2-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 2-4-bromopyrazol-1-yl benzaldehyde, 2-4-bromopyrazolyl benzaldehyde
InChI nøgle SHWJJFKWHUIAFC-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1C=O
IUPAC navn 2-(4-brompyrazol-1-yl)benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 251.08
PubChem CID 45594326
Formel vægt 251.08