Få mere at vide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylbromid, 97 %
Artikelnummer. 11476766
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476766 1 g 1g
11486766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23910.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140690-56-8 | C9H5BrF6 | 307,033 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140690-56-8
Molekylær formel C9H5BrF6
Molekylvægt (g/mol) 307.033
MDL nummer MFCD00010306
InChI nøgle SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 518871
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2,4-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Tæthed 1.637
Kogepunkt 112°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.4511
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 7995492
Formel vægt 307.04
Procent renhed 97%