Få mere at vide
2,4-bis(trifluormethyl)benzoesyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10513611 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10513611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 311730010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Navn note 98%
CAS 32890-87-2
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 109,0 °C til 113,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H4F6O2
Lineær formel (CF3)2C6H3CO2H
MDL nummer MFCD00042496
Mængde 1 g
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
InChI nøgle JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC navn 2,4-bis(trifluormethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 258.12
PubChem CID 141752
Formel vægt 258.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid