Få mere at vide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11354925
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354925 1 g 1g
11364925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354925 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18161.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 153254-09-2 | C8H5BF6O2 | 257.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 153254-09-2
Molekylær formel C8H5BF6O2
Molekylvægt (g/mol) 257.93
MDL nummer MFCD01631349
InChI nøgle WLYPBMBWKYALCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronicacid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, pubchem5262, acmc-209d8w, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bistrifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2782667
IUPAC navn [2,4-bis(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 257.93
Procent renhed 97%