Få mere at vide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490047 5 g 5g
11480047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20978.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59664-42-5
Molekylær formel C9H4F6O
Molekylvægt (g/mol) 242.12
MDL nummer MFCD00083535
InChI nøgle DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-ditrifluoromethylbenzaldehyde, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl, pubchem7129, acmc-209xb0, ksc610e6l, 2,4-di trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2736095
IUPAC navn 2,4-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMIL FC(F)(F)C1=CC=C(C=O)C(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Tæthed 1.48
Kogepunkt 172°C
Flammepunkt 68°C (155°F)
Brydningsindeks 1.42
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 242.12
Procent renhed 97%