Få mere at vide
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene, 98%
Artikelnummer. 11471478
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471478 10 g 10g
11481478 50 g 50g
11491478 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13838.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1585-17-7 | C11H14Cl2 | 217.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1585-17-7
Molekylær formel C11H14Cl2
Molekylvægt (g/mol) 217.13
MDL nummer MFCD00013681
InChI nøgle JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethyl mesitylene, benzene, 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4-di chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethylmesitylene, acmc-209dhz, bis-chloromethyl mesitylene, bis-chloromethyl-mesitylene, jmndjdcloqrcjv-uhfffaoysa, 2,4-bis-chloromethyl mesitylene
PubChem CID 137095
IUPAC navn 2,4-bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
Smeltepunkt 104°C to 107°C
Kogepunkt 180°C (20 mmHg)
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2520798
Formel vægt 217.14
Procent renhed 98%