missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2',4-Bis(aminophenyl)methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4-Bis(aminophenyl)methane |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-11-3-1-2-4-13(11)15/h1-8H,9,14-15H2 |
| Formel vægt | 198.1157 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?