Få mere at vide
2-(4-aminophenyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378216
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378216 100 g 100g
11358216 5 g 5g
11368216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15223.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-10-9 | C8H11NO | 137.182 g/mol
2-(4-Aminophenyl)ethanol bruges som ikke-symmetrisk monomer i fremstillingen af ordnede [hoved-til-hoved (HH) eller hale-til-hale (TT)] poly(amid-ester), i syntesen af 4-aminostyren og i funktionalisering af grafen nanoblodplader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(4-Aminophenyl)ethanol bruges som ikke
-symmetrisk monomer i fremstillingen af ordnede [head-to-head (HH) eller hale-to-tail (TT)] poly(amid-ester), i syntesen af 4-aminostyren og i funktionalisering af grafen nanoplader.
Opløselighed Opløselig i methanol
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under inert gas. Det er følsomt over for luft. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-10-9
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.182
MDL nummer MFCD00007922
InChI nøgle QXHDYMUPPXAMPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-aminophenyl ethanol, 4-aminophenethyl alcohol, p-aminophenethyl alcohol, p-aminophenylethanol, benzeneethanol, 4-amino, 2-p-aminophenyl ethanol, 2-4-aminophenyl ethan-1-ol, 4-2-hydroxyethyl aniline, benzeneethanol, ar-amino, p-2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 66904
IUPAC navn 2-(4-aminophenyl)ethanol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Aminophenyl)ethanol
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 100 g
Beilstein 907205
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 137.18
Procent renhed 97%