Få mere at vide
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Alpha vektor | TRISDIMETHYLAMINOMETHYLPHENOL |
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol |
| CAS | 90-72-2 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Flammepunkt | 149°C |
| Infrarødt spektrum | Conforms |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C15 H27 N3 O |
| Brydningsindeks | 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
| MDL nummer | 00008330 |
| Vis mere |