Få mere at vide
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740569 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17740569 100 g
17730569 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17740569 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469291000
Tekniske data
Alpha vektor TRISDIMETHYLAMINOMETHYLPHENOL
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
CAS 90-72-2
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 149°C
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15 H27 N3 O
Brydningsindeks 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
MDL nummer 00008330
Mængde 100 g
FN nummer 2735
Molekylvægt (g/mol) 265.4
Fysisk form Viskøs væske