Få mere at vide
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine |
| Smeltepunkt | 235 °C til 236 °C |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | triphenyl cyanurate, triphenoxy-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-triphenoxy, 2,4,6-triphenoxy-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-triphenoxy, triphenoxy-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine,2,4,6-triphenoxy, triazine der., maybridge4_003089, 2,6-triphenoxy-s-triazine |
| Formel vægt | 357.36 |
| Procent renhed | 96% |