Få mere at vide
2,4,6-trimethylstyren, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15214744 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15214744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436280050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylstyrene
CAS 769-25-5
Tæthed 0.9060g/mL
Kogepunkt 209 °C
Flammepunkt 75 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Molekylær formel C11H14
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.906
Synonym 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
InChI nøgle PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
IUPAC navn 2-ethenyl-1,3,5-trimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 146.23
PubChem CID 13036
Formel vægt 146.23
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylstyrene, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.