Få mere at vide
2,4,6-Trimethylstyren, 95%, stik. med 500 ppm 4-tert-butylkatechol
Beskrivelse
2,4,6-trimethylstyren bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier som 2-methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanon.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethylstyrene |
| Navn note | Stabiliseret med 500ppm 4-tert-butylcatechol |
| Tæthed | 0.908 |
| Kogepunkt | 208 °C til 209 °C |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5295 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1904365 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 146.23 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4,6-Trimethylstyrene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylstyrene