Få mere at vide
2,4,6-Trimethylstyrene, 95%, stab. with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11448546
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11448546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15974.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146.233 g/mol
2,4,6-trimethylstyren bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier som 2-methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4,6-Trimethylstyren bruges som mellemprodukt til fremstilling af andre kemikalier som
2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanon.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-25-5
Molekylær formel C11H14
Molekylvægt (g/mol) 146.233
MDL nummer MFCD00008613
InChI nøgle PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
PubChem CID 13036
IUPAC navn 2-ethenyl-1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylstyrene
Navn note stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Tæthed 0.908
Kogepunkt 208°C to 209°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.5295
Mængde 5 g
Beilstein 1904365
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 146.23
Procent renhed 95%