Få mere at vide
2,4,6-Trimethylphenylhydrazin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11353096
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353096 5 g 5g
11343096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11353096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10958.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 76195-82-9 | C9H15ClN2 | 186,68 g/mol
2,4,6-Trimethylphenylhydrazinhydrochlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Trimethylphenylhydrazinhydrochlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76195-82-9
Molekylær formel C9H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 186.68
MDL nummer MFCD00052268
InChI nøgle XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenylhydrazine hydrochloride, 1-mesitylhydrazine hydrochloride, 2,4,6-trimethylphenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,4,6-trimethylphenyl-, hydrochloride, mesityl hydrazine hydrochloride
PubChem CID 2774883
IUPAC navn (2,4,6-trimethylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL Cl.CC1=CC(C)=C(NN)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3700289
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 186.69
Procent renhed 97%