Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzylamine, 99%
Artikelnummer. 10078851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10078851 1 g Glasflaske 1g
10088851 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10078851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351180010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40393-99-5 | C10H16N | 150.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40393-99-5
Molekylær formel C10H16N
Molekylvægt (g/mol) 150.24
MDL nummer MFCD03411013
InChI nøgle DGSRAILDFBJNQI-UHFFFAOYSA-O
Synonym mesitylmethanamine, 2,4,6-trimethylbenzylamine, 2,4,6-trimethylphenyl methanamine, 1-mesitylmethanamine, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethyl, 1-2,4,6-trimethylphenyl methanamine, 2,4,6-trimethylphenyl methylamine, 2,4,6-trimethylbenzylamine hydrochloride, 1-mesitylmethylamine, pubchem7408
PubChem CID 458433
SMIL CC1=CC(C)=C(C[NH3+])C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylbenzylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5360 to 1.538
Mængde 1 g
Beilstein 12, IV, 2850
IUPAC navn (2,4,6-trimethylphenyl)methanaminium
Formel vægt 149.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.