Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol, 98+%
Artikelnummer. 11351457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351457 25 g 25g
11341457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01952.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4170-90-5 | C10H14O | 150.221 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4170-90-5
Molekylær formel C10H14O
Molekylvægt (g/mol) 150.221
MDL nummer MFCD00014422
InChI nøgle LODDFDHPSIYCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzyl alcohol, mesitylmethanol, mesitylcarbinol, 2,4,6-trimethylphenyl methanol, unii-rev3kvt84n, benzenemethanol, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzylic alcohol, benzyl alcohol, 2,4,6-trimethyl, rev3kvt84n, 2,4,6-trimethylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 20139
IUPAC navn (2,4,6-trimethylphenyl)methanol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)CO)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Smeltepunkt 85°C to 89°C
Kogepunkt 140°C (15 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 1862608
Formel vægt 150.22
Procent renhed ≥98%