Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11473784
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473784 250 g 250g
11453784 10 g 10g
11463784 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473784 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11831.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 480-63-7 | C10H12O2 | 164,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-63-7
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.20
MDL nummer MFCD00002481
InChI nøgle FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoic acid, mesitylenecarboxylic acid, beta-isodurylic acid, benzoic acid, 2,4,6-trimethyl, .beta.-isodurylic acid, unii-4pu2hg6787, 2-mesitylenecarboxylic acid, 2,4,6-trimethyl-benzoic acid, 2,6-trimethylbenzoic acid, benzoic acid,4,6-trimethyl
PubChem CID 10194
ChEBI CHEBI:64830
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 153 °C til 155 °C
Mængde 250 g
Beilstein 1866187
Formel vægt 164.2
Procent renhed 99%