Få mere at vide
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10661642 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10661642 25 g Glass bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 10661642 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 16182-15-3
MDL nummer MFCD00007585
InChI nøgle JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl hydrazide, mesitylene-2-sulphonohydrazide, 2-mesitylenesulfonyl hydrazide, 2-mesitylenesulfonohydrazide, 2-mesitylenesulfono hydrazide, benzenesulfonic acid,2,4,6-trimethyl-, hydrazide, hydrazino 2,4,6-trimethylphenyl sulfone, mesitylenesulphonohydrazide, mesitylenesulfonylhydrazide, 2-mesitylehesulfonohydrazide
PubChem CID 85321
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)NN)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 110.0°C to 114.0°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H14N2O2S
Lineær formel (CH3)3C6H2SO2NHNH2
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 214.28
Formel vægt 214.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.