Få mere at vide
2',4',6'-Trimethylacetophenon, 97+%
Beskrivelse
2',4',6'-Trimethylacetophenon anvendes som laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer og mellemprodukter til kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 ,′4′ ,6′ -Trimethylacetophenon bruges som laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer og mellemled til kemisk syntese.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4',6'-Trimethylacetophenone |
| Tæthed | 0.975 |
| Kogepunkt | 235 °C til 236 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2044595 |
| Opløselighedsinformation | Svært at blande. |
| Formel vægt | 162.23 |
| Procent renhed | 98% |