Få mere at vide
2',4',6'-Trimethylacetophenone, 97+%
Artikelnummer. 11424583
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424583 25 g 25g
11434583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424583 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11549.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1667-01-2 | C11H14O | 162.23 g/mol
2',4',6'-Trimethylacetophenon anvendes som laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer og mellemprodukter til kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 ,′4′ ,6′ -Trimethylacetophenon bruges som laboratoriekemikalier, fremstilling af stoffer og mellemled til kemisk syntese.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1667-01-2
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00008735
InChI nøgle XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-mesitylethanone, 2',4',6'-trimethylacetophenone, acetylmesitylene, acetomesitylene, mesityl methyl ketone, 1-2,4,6-trimethylphenyl ethanone, ethanone, 1-2,4,6-trimethylphenyl, 2-acetylmesitylene, 2,4,6-trimethylacetophenone, methyl 2,4,6-trimethylphenyl ketone
PubChem CID 15461
IUPAC navn 1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C)C=C(C)C=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4',6'-Trimethylacetophenone
Tæthed 0.975
Kogepunkt 235°C to 236°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 25 g
Beilstein 2044595
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 162.23
Procent renhed 98%