Få mere at vide
2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440487
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440487 10 mg 10mg
15450487 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65999.MA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Activates phospholipase C
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 200933-14-8
Molekylær formel C16H16F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 343.36
MDL nummer MFCD00095824
InChI nøgle ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, m3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl phenyl benzene-1-sulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-3-trifluoromethyl-phenyl-benzenesulfonamide, phospholipase c activator, m-3m3fbs, n-3-trifluoromethylphenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide, 2,4,6-trimethyl-n-m-3-trifluoromethylphenyl benzenesulfonamide, tocris-1941
PubChem CID 761523
SMIL CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Farve Hvid
Mængde 10 mg
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
Formel vægt 343.36
Fysisk form Pulver