Få mere at vide
2,4,6-trimethyl-N-[2-(trifluormethyl)phenyl]benzensulfonamid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450437
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450437 10 mg 10mg
15460437 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65391.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 313981-55-4 | Molekylær formel: C16H16F3NO2S | Molekylvægt: 343,36 g/mol
En inaktiv analog til m-3M3FBS. Brugt som negativ kontrol.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
  • En inaktiv analog af m-3M3FBS
  • Anvendes som negativ kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 313981-55-4
Molekylær formel C16H16F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 343.36
MDL nummer MFCD00784362
InChI nøgle SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 770820
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-N-[2-(trifluormethyl)phenyl]benzensulfonamid
SMIL CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt 343.36
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.