Få mere at vide
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol, 98%
Artikelnummer. 11490581
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490581 25 g 25g
11470581 1 g 1g
11480581 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490581 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20086.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79604-66-3 | C10H18O | 154.253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79604-66-3
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00026060
InChI nøgle METKJWMTLIYYIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,6-heptadien-4-ol, diisobutenyl methyl carbinol
PubChem CID 144898
IUPAC navn 2,4,6-trimethylhepta-1,6-dien-4-ol
SMIL CC(=C)CC(C)(CC(=C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Mængde 25 g
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%