Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxytoluen, 97%
Artikelnummer. 11371527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371527 25 g 25g
11361527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02155.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2988.60 DKK
    2443.65 DKK / 25g
    Spare 544.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14107-97-2 | C10H14O3 | 182,219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14107-97-2
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.219
MDL nummer MFCD00008375
InChI nøgle TZPKFPYZCMHDHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84201
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethoxytoluene
Smeltepunkt 27 °C til 28 °C
Kogepunkt 100 °C til 105 °C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 25 g
Beilstein 2048952
Synonym 2,4,6-trimethoxytoluene, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl, acmc-1bvuf, toluene, 2,4,6-trimethoxy, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl-benzene, #, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-methyl
Formel vægt 182.22
Procent renhed 97%