Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11925301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11925301
Brand: Thermo Scientific Acros 437330010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 146548-59-6 | C10H15NO3·ClH | 233.7 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146548-59-6
Molekylær formel C10H15NO3·ClH
Molekylvægt (g/mol) 233.7
InChI nøgle BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem7389, 2, 4, 6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, acmc-1c5nr, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethoxy-, hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16211914
IUPAC navn (2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CN)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4, 6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204°C to 207°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 233.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.