Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol, 97%
Artikelnummer. 11469530
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469530 1 g 1g
11459530 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50348.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61040-78-6 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61040-78-6
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.218
MDL nummer MFCD00060356
InChI nøgle CFXXBVNHYJQNKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602515
IUPAC navn (2,4,6-trimethoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 60°C
Mængde 1 g
Synonym 2,4,6-trimethoxyphenyl methanol, 2,4,6-trimethoxybenzyl alcohol, 2,4,6-trimethoxyphenyl methan-1-ol, 2,4,6-trimethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,2,4,6-trimethoxy, benzenemethanol, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-methanol, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanol #, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-l-alanine methyl ester
Formel vægt 198.22
Procent renhed 97%