Få mere at vide
2,4,6-trimethoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425557 25 g 25g
11405557 1 g 1g
11415557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23540.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2571-54-2 | C10H11NO3 | 193.202 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzonitril anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Trimethoxybenzonitril anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2571-54-2
Molekylær formel C10H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 193.202
MDL nummer MFCD00001787
InChI nøgle GBRHJUMDNWLSCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75731
IUPAC navn 2,4,6-trimethoxybenzonitril
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C#N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzonitrile, 2,4,6-trimethoxybenzenecarbonitrile, acmc-20aoeu, 2,4,6-trimethoxy benzonitrile, benzonitrile,2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenzonitrile
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 193.2
Procent renhed 98%