Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11391787
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391787 25 g 25g
11381787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04997.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 570-02-5 | C10H12O5 | 212,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 570-02-5
Molekylær formel C10H12O5
Molekylvægt (g/mol) 212.20
MDL nummer MFCD00016497
InChI nøgle JATAKEDDMQNPOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzoic acid, pubchem13726, acmc-1awjz, ksc495i9p, 2,4,6-trimethoxy benzoic acid
PubChem CID 68441
IUPAC navn 2,4,6-trimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(OC)=C(C(O)=O)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt ∽158 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 1972294
Formel vægt 212.2
Procent renhed 98%