Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 118,0 °C til 120,0 °C |
| Farve | Beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3O)3C6H2CHO |
| Vis mere |