Få mere at vide
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd blev brugt til fremstilling og karakterisering af tre RNA-specifikke fluorescerende prober og deres anvendelse i levende cellebilleddannelse. Det blev brugt som startreagens til regioselektiv syntese af nye (± )-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumariner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd blev brugt til fremstilling og karakterisering af tre RNA-specifikke fluorescerende prober og deres anvendelse i levende cellebilleddannelse. Det blev brugt som startreagens til regioselektiv syntese af nye (+/-)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumariner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 119 °C til 123 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1956051 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 196.2 |
| Procent renhed | 98% |