Få mere at vide
2,4,6-trimethoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433574
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433574 10 g 10g
11443574 50 g 50g
11453574 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11238.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 830-79-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd blev brugt til fremstilling og karakterisering af tre RNA-specifikke fluorescerende prober og deres anvendelse i levende cellebilleddannelse. Det blev brugt som startreagens til regioselektiv syntese af nye (± )-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumariner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd blev brugt til fremstilling og karakterisering af tre RNA-specifikke fluorescerende prober og deres anvendelse i levende cellebilleddannelse. Det blev brugt som startreagens til regioselektiv syntese af nye (+/-)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumariner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-79-5
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.202
MDL nummer MFCD00003313
InChI nøgle CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
PubChem CID 70019
IUPAC navn 2,4,6-trimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Mængde 10 g
Beilstein 1956051
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%