Få mere at vide
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30452786
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452786 10 mg
30456823 100 mg
30453459 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88618310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39085-59-1
Molekylær formel C15H26N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 298.44
IUPAC navn 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzensulfonohydrazid
SMIL CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Formel vægt 298.1715